7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 256 EUR
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₅FOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169315
CAS nummer: 698367-34-9