Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48756-1G PC48756-250MG
APOSPC48756-1GEA 584 EUR
APOSPC48756-1G APOSPC48756-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₆BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29430786
CAS nummer: 1404119-48-7