2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 723 EUR
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃N₂O₄
MW: 250.132 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847296
CAS nummer: 22227-60-7