2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48762-1G PC48762-250MG PC48762-5G
APOSPC48762-1GEA 497 EUR
APOSPC48762-1G APOSPC48762-250MG APOSPC48762-5G
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11878543
CAS nummer: 256473-06-0