Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4877-100G PC4877-25G PC4877-5G
APOSPC4877-100GEA 461 EUR
APOSPC4877-100G APOSPC4877-25G APOSPC4877-5G
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Formule: C₁₀F₂₀
Kookpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972337
CAS nummer: 155609-20-4