2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 431 EUR
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31629890
CAS nummer: 2091569-03-6