2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 497 EUR
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₄F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629891
CAS nummer: 2244085-32-1