7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48779-1G PC48779-250MG
APOSPC48779-1GEA 356 EUR
APOSPC48779-1G APOSPC48779-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954857
CAS nummer: 16499-58-4