2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 162 EUR
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₃N₃O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17168414
CAS nummer: 35213-02-6