2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48782-1G PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA 220 EUR
APOSPC48782-1G APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251.178 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27946933
CAS nummer: 198967-27-0