2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48783-1G PC48783-250MG PC48783-5G
APOSPC48783-1GEA 158 EUR
APOSPC48783-1G APOSPC48783-250MG APOSPC48783-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988116
CAS nummer: 175354-56-0