3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC48787-1G PC48787-250MG PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA 116 EUR
APOSPC48787-1G APOSPC48787-250MG APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃O
MW: 265.027 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31726319
CAS nummer: 2366994-52-5
UN: 1993
ADR: 3 III