4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 262 EUR
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₅Cl₂FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31742296
CAS nummer: 2365420-17-1