tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48797-1G PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA 76 EUR
APOSPC48797-1G APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30378948
CAS nummer: 942275-75-4