Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 509 EUR
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Formule: C₆H₇ClF₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24477415
CAS nummer: 933772-60-2