2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48800-1G PC48800-250MG
APOSPC48800-1GEA 500 EUR
APOSPC48800-1G APOSPC48800-250MG
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202638
CAS nummer: 96740-93-1