1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48801-1G PC48801-250MG PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA 582 EUR
APOSPC48801-1G APOSPC48801-250MG APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂I
MW: 332.912 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391108
CAS nummer: 1261775-78-3