2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48802-1G PC48802-250MG PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA 530 EUR
APOSPC48802-1G APOSPC48802-250MG APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31635696
CAS nummer: 1782342-72-6