5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48807-1G PC48807-250MG PC48807-5G
APOSPC48807-1GEA 58.8 EUR
APOSPC48807-1G APOSPC48807-250MG APOSPC48807-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formule: C₇HBrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26679060
CAS nummer: 1503508-74-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III