Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48810-1G PC48810-250MG PC48810-5G
APOSPC48810-1GEA 505 EUR
APOSPC48810-1G APOSPC48810-250MG APOSPC48810-5G
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204171
CAS nummer: 773134-13-7