Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48836-1G PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA 636 EUR
APOSPC48836-1G APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2090828-54-7