4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48839-1G PC48839-250MG
APOSPC48839-1GEA 544 EUR
APOSPC48839-1G APOSPC48839-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32869483
CAS nummer: 2169005-64-3