Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4885-100MG PC4885-250MG PC4885-50MG
APOSPC4885-100MGEA 363 EUR
APOSPC4885-100MG APOSPC4885-250MG APOSPC4885-50MG
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₄
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01315620
CAS nummer: 318237-87-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable