4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48917-1G PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA 628 EUR
APOSPC48917-1G APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31759999
CAS nummer: 1453070-24-0