3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48921-1G PC48921-250MG
APOSPC48921-1GEA 169 EUR
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09040991
CAS nummer: 381229-72-7