4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 577 EUR
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21817646
CAS nummer: 1534724-80-5