Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48923-1G PC48923-250MG
APOSPC48923-1GEA 636 EUR
APOSPC48923-1G APOSPC48923-250MG
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Formule: C₈H₈FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11650724
CAS nummer: 85338-72-3