Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48924-1G PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA 577 EUR
APOSPC48924-1G APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Formule: C₈H₈FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32070713
CAS nummer: 1204574-95-7