5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 146 EUR
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756771
CAS nummer: 212631-85-1