(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48932-1G
PC48932-500MG
PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA
283
EUR
APOSPC48932-1G
APOSPC48932-500MG
APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formule:
C₆H₅F₂NO Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD12911481 CAS nummer: 1105510-11-9 |