Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48936-1G PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA 672 EUR
APOSPC48936-1G APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733929
CAS nummer: 1804897-28-6