1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48952-1G PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA 577 EUR
APOSPC48952-1G APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2135861-24-2