4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid
PC48961-1G PC48961-250MG
APOSPC48961-1GEA 577 EUR
APOSPC48961-1G APOSPC48961-250MG
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₇BF₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1254118-45-0