8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48999-1G PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48999-1G APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Formule: C₈H₂BrF₂NO₃
MW: 278.007 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31710612
CAS nummer: 2366994-39-8