3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49003-1G PC49003-5G PC49003-250MG
APOSPC49003-1GEA 40.9 EUR
APOSPC49003-1G APOSPC49003-5G APOSPC49003-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071059
CAS nummer: 1257535-06-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III