2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49004-1G PC49004-5G PC49004-25G
APOSPC49004-1GEA 27.8 EUR
APOSPC49004-1G APOSPC49004-5G APOSPC49004-25G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Smeltpunt: 65…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071060
CAS nummer: 103979-08-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III