3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 22 EUR
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12407090
CAS nummer: 103977-79-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III