3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 117 EUR
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071065
CAS nummer: 1257535-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III