(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: cis-1-Chloro-2-fluoroethylene, (Z)-1-Chloro-2-fluoroethene
PC49016-25G PC49016-5G
APOSPC49016-25GEA 1380 EUR
APOSPC49016-25G APOSPC49016-5G
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Formule: C₂H₂ClF
MW: 80.489 g/mol
Kookpunt: 15…15.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461574
CAS nummer: 2268-31-7
UN: 3161
ADR: 2.1