2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 22 EUR
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185350
CAS nummer: 1214326-94-9