3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49019-100MG PC49019-250MG PC49019-1G
APOSPC49019-100MGEA 169 EUR
APOSPC49019-100MG APOSPC49019-250MG APOSPC49019-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255335
CAS nummer: 950670-25-4