2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 93.5 EUR
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₆F₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18909663
CAS nummer: 1298094-29-7
UN: 1993
ADR: 3,II