4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 48.3 EUR
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774089
CAS nummer: 887583-90-6