3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 80.4 EUR
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185822
CAS nummer: 128073-01-8