7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-7-fluoroquinoline
PC49032-1G PC49032-250MG
APOSPC49032-1GEA 495 EUR
APOSPC49032-1G APOSPC49032-250MG
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787869
CAS nummer: 734524-15-3