8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-8-fluoroquinoline
PC49033-1G PC49033-250MG PC49033-5G
APOSPC49033-1GEA 62.9 EUR
APOSPC49033-1G APOSPC49033-250MG APOSPC49033-5G
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Smeltpunt: 240…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11108738
CAS nummer: 71082-53-6