3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49034-1G PC49034-250MG
APOSPC49034-1GEA 374 EUR
APOSPC49034-1G APOSPC49034-250MG
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₇FN₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375334
CAS nummer: 1266226-18-9