3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 344 EUR
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988625
CAS nummer: 1020747-92-5