2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 285 EUR
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₄ClF₃O₃S
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074401
CAS nummer: 73323-80-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III