2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 527 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Kookpunt: 108…110 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038470
CAS nummer: 1020718-20-0
UN: 3265
ADR: 8,III